Learn More
Merck Millipore Glasfaserfilter ohne Bindemittel
Hydrophile Glasfaser ohne Binderharzfilter
69.00 CHF - 128.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Ja
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verwendung für Kontaminationsanalysen
Material Borosilikat-Mikrofaserglas
Filtertyp Tiefenfilter
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Außendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Außendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10498603 Unterlagen ansehen Merck Millipore
AP4002500
2.5 cm 69.00 CHF
100 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
16-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
10498793 Unterlagen ansehen Merck Millipore
AP4007000
7 cm 119.00 CHF
100 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
09-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
10285413 Unterlagen ansehen Merck Millipore
APFB03700
3.7 cm 128.00 CHF
100 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager auf Anfrage
056 618 41 11
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Hydrophile Glasfaserfilter mit 0.7 m Porengröße sind empfohlene Vorfilter für 0.9 bis 8 μm-Filter, insbesondere bei stark verschmutzten Flüssigkeiten. Sterilisierbar durch EtO, Gammastrahlen und Autoklav.
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Verwendung für Kontaminationsanalysen
Tiefenfilter
Glatt
Weiß
Borosilikat-Mikrofaserglas
Steril
Hydrophil