Learn More
Merck Glass Fiber Filters Without Binder, 1 μm
Hydrophilic Glass Fiber without Binder Resin filter
Marke: Merck APFB03700
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Hydrophile Glasfaser ohne Binderharzfilter
Faserige Millipore Scheibenfilter sind in einer Vielzahl von Durchflussraten und Durchsatzkapazitäten erhältlich. Unsere Glasfaserfilter sind mit oder ohne Binderharze erhältlich und können durch EO, Gammastrahlen oder Autoklavieren sterilisiert werden (121 °C bei 1 bar).Glasfaserfilter ohne Binderharz:
Die Filter ohne Binderharz behalten ihre strukturelle Integrität ohne Gewichtsverlust, wenn sie auf bis zu 500 °C erhitzt werden, und können daher sowohl für gravimetrische Analysen als auch für die Filtration von heißen Gasen verwendet werden.
Typ APFB
• Höhere mechanische Festigkeit bei Nässe und größere Tragfähigkeit alsFilter von Typ APFA
• Zur Flüssigaufklärung, Quantifizierung von Feststoffen in Suspensionen feiner Partikel und Szintillationszählung
Spezifikation
23,4 l/min/ cm2 | |
Ja | |
Tiefenfilter | |
1 µm | |
Steril | |
Verwendung für Kontaminationsanalysen | |
Hydrophil | |
932 °F | |
0.027 Zoll | |
Filtermembranen | |
1.4 Zoll | |
3,7 cm |
95 mm H2O | |
Weiß | |
Borosilikat-Mikrofaserglas | |
1μ m | |
2,2 ml/min/cm2 | |
APFB | |
Glatt | |
500 °C | |
700 µm | |
Hydrophil | |
3,7 cm |