Learn More
Merck Millipore Druckbehälter
Hält Flüssigkeit für die Filtration durch druckbetriebene Filterhalter, wenn diese an eine externe Druckquelle angeschlossen sind
Marke: Merck XX6700P05
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Dispensierdruckbehälter fassen Flüssigkeit für die Filtration durch Millipore druckbetriebene Filterhalter, wenn sie an eine externe Druckquelle angeschlossen sind. Die tragbaren Behälter sind in Kapazitäten von 5, 10 und 20 Litern sowie 1 Gallone erhältlich. Die Behälter erfüllen die Anforderungen gemäß ASME™-UM Code.- Die Verschlüsse sind mit einem Nocken-Verriegelungsgriff gesichert.
- Die Behälter sind autoklavierbar, wenn sie belüftet werden.
- Zubehörcode-konforme Überdruckventile, Druckmesser und Schlauchverbindungsstücke sind erhältlich.
- Der Zubehörverschluss passt die Behälter für den Einsatz unter Vakuum an.
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Nicht zutreffend | |
Unsteril | |
Spender-Druckgefäß | |
10 in. | |
9 in. | |
22,9 cm |
Gehäuse aus Edelstahl 316; Edelstahlanschlüsse; Dichtungen und O-Ringe aus Fluorelastomer; gegossene Neopren-Gummibasis | |
Edelstahl 316 | |
6,9 bar (100 psi) | |
5 l | |
24,1 cm | |
9 Zoll |