Learn More
Merck Filter-Stützkissen
Zur Verstärkung von Filtern oder als Distanzstücke zwischen Filtern. EMD Millipore Filterstützkissen sind als absorbierende Cellulosekissen zur Stützung von Filtern in Millipore-Monitoren oder als gewebte Distanzstücke aus Dacron™ Netz erhältlich, die zwischen Filtern angewandt werden. Erhältlich mit Durchmessern von 13 mm bis 124 mm.
63.10 CHF - 96.50 CHF
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Filtertyp | Tiefenfilter |
Material | Cellulosefasern |
Particle Retention | 0,2 bis 0,6 µm |
Flussrate | 5,8 ml/min x cm2 |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Scheibe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Scheibe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10309700
|
Merck
AP1001300 |
1,3 cm |
63.10 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10319700
|
Merck
AP1002500 |
2,5 cm |
81.50 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10567102
|
Merck
AP1003700 |
3,7 cm |
87.80 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10752941
|
Merck
AP1004700 |
4,7 cm |
96.50 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Stützkissen aus Cellulose- Zur Verstärkung von Filtern in Millipore-Monitoren zur Kontaminationsanalyse
- Bei Sättigung mit Wachstumsmedium können sie zur Kultivierung von Mikroorganismen auf Membranen verwendet werden
- Distanzstücke aus PET-Filament-Netzstoff sind für die Verwendung zwischen Filtern in der seriellen Filtration konzipiert
- Verhindern, dass nachgelagerte Filterstützsiebe vorgelagerte Filterporen “blenden”
- Erhöhen die Flussrate und den Durchsatz
Spezifikation
Weiß | |
Cellulosefasern | |
5,8 ml/min x cm2 | |
Gehäuse AP10 | |
100Pack. | |
220 °F | |
0,031 bis 0,039 in. | |
Hydrophil |
Tiefenfilter | |
0,2 bis 0,6 µm | |
Als Filterunterstützung in Millipore™ Monitoren bei Kontaminationsanalysen für die Trocknung der Filter | |
Hydrophil | |
Unbedruckt | |
105 °C | |
0,8 bis 1 mm |