Learn More
Merck Filterpinzetten
Zur schadensfreien Handhabung von Membranfiltern
Marke: Merck XX6200006P
129.75 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.03060kg
Beschreibung
- Aus hochpoliertem Edelstahl, mit abgeschrägter, nicht gezahnter Spitze
- Sterilisierbar durch Autoklavieren oder Abflammen
- 3 Stück pro Packung; mit blauer, pinkfarbener und grüner Farbmarkierung
Spezifikation
Abgeschrägt, nicht gezahnt | |
Edelstahl | |
Filterpinzetten | |
3 Packung |