Learn More
Merck Millipore EZ-Pak™ Membrane
Für allgemeine mikrobiologische Analysen verwendet.  Millipore™ EZ-Pak™ Membranen sind sterile, sofort einsatzbereite Membranen, die das Kontaminationsrisiko eliminieren und Zeit sparen.
Marke:  Merck Millipore EZHAWG474
Additional Details : Gewicht : 0.52110kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10059880
  • 745.93 CHF / 600 Stück
Auf Lager, versandfertig: 7
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Used for general microbiological analysis. EZ-Pak™ Membranes are sterile, ready-to-use membranes that eliminate contamination risk and save time.
Drücken Sie auf den Hebel, um die Hälfte der Membranoberfläche freizulegen und die Membran einfach mit einer Pinzette zu entnehmen. Die andere Hälfte verbleibt in der schützenden Verpackung. Nicht genutzte Membranen bleiben sicher verpackt im gefalteten Streifen.
  • Cellulosemischester
  • Sterile Oberfläche mit Gitternetz
  • Für allgemeine mikrobiologische Analysen
  • Zertifiziert, um den Standardmethoden für die Wasseruntersuchung und den Anforderungen für Abwasser zu entsprechen
Bestellinformation
Die Membranen sind einzeln verpackt und werden in gefalteten Bandkassetten zu je 150 Stück geliefert. Jede Packung enthält vier Kassetten (insgesamt 600 Membranen). Die Katalognummer der Membran, die Chargennummer, das Sterilisationsdatum, die Porengröße sowie die Sequenznummer von 1 bis 150 der einzelnen Membrankassetten sind auf der transparenten Schutzabdeckung aufgedruckt.
Compliance
Entsprechen den Richtlinien der Standardmethoden für die Untersuchung von Wasser und Abwasser.
Spezifikation
Spezifikation
Pinzette
Zellulosemischester
EZ-Pak Membran
Weiß
4,7 cm
Generelle mikrobiologische Analysen und Partikelzählung
0,45 μm
Steril
Raster
1,85 in.
Zertifiziert, um Standardmethoden für die Untersuchung von Wasser- und Abwasseranforderungen zu entsprechen