Learn More
Merck Express™ PLUS Membranfilter
Die Membranen aus glattem weißen Polyethersulfon gewährleisten eine ultraschnelle Filtration in verschiedensten Anwendungsbereichen
Marke:  Merck GPWP14250
Additional Details : Gewicht : 0.18000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10722151
  • 855.00 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 14-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Einfache weiße Membranen aus Polyethersulfon bieten ultraschnelle Filtration für eine Vielzahl von Anwendungen
Die Millipore Express™ PLUS Membran ermöglicht eine ultraschnelle Filtration von Gewebekulturmedien, Additiven, Puffern und anderen wässrigen Lösungen. Diese Membran für hohen Durchsatz und mit geringer Proteinbindung wird auch in vielen unserer gebrauchsfertigen sterilen Filtrationseinheiten verwendet. Eigenschaften und Vorteile:•Ultraschnelle Filtration und hoher Durchsatz verkürzen die Verfahrenszeit •Kann durch Autoklavieren, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung für sterile Filtrationsanwendungen sterilisiert werden Anwendungen:Sterilfiltration, Pufferfiltration, Filtration von Gewebekulturmedien
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Siebfilter
0,22 μm
15 (bei 690 mbar (10 psi))
Hydrophil
Hydrophil
142 mm
Weiß
PES
Unsteril
Extrem schnelle Filtration von Gewebekulturmedien, Zusätzen, Puffern und anderen wässrigen Lösungen.Diese Membran kann zudem in vielen gebrauchsfertigen, sterilen Filtrationsgeräten verwendet werden.
Filtermembranen
142 mm