Learn More
Merck Express™ PLUS Membranfilter
Die Membranen aus glattem weißen Polyethersulfon gewährleisten eine ultraschnelle Filtration in verschiedensten Anwendungsbereichen
Marke: Merck GPWP01300
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Einfache weiße Membranen aus Polyethersulfon bieten ultraschnelle Filtration für eine Vielzahl von Anwendungen
Die Millipore Express™ PLUS Membran ermöglicht eine ultraschnelle Filtration von Gewebekulturmedien, Additiven, Puffern und anderen wässrigen Lösungen. Diese Membran für hohen Durchsatz und mit geringer Proteinbindung wird auch in vielen unserer gebrauchsfertigen sterilen Filtrationseinheiten verwendet. Eigenschaften und Vorteile:•Ultraschnelle Filtration und hoher Durchsatz verkürzen die Verfahrenszeit •Kann durch Autoklavieren, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung für sterile Filtrationsanwendungen sterilisiert werden Anwendungen:Sterilfiltration, Pufferfiltration, Filtration von GewebekulturmedienSpezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Siebfilter | |
0,22 μm | |
15 (bei 690 mbar (10 psi)) | |
Hydrophil | |
Hydrophil | |
13 mm |
Weiß | |
PES | |
Unsteril | |
Extrem schnelle Filtration von Gewebekulturmedien, Zusätzen, Puffern und anderen wässrigen Lösungen.Diese Membran kann zudem in vielen gebrauchsfertigen, sterilen Filtrationsgeräten verwendet werden. | |
Filtermembranen | |
13 mm |