Beschreibung
Einfache weiße Membranen aus Polyethersulfon bieten ultraschnelle Filtration für eine Vielzahl von Anwendungen
Der Millipore Express™ Die PLUS-Membran ermöglicht eine ultraschnelle Filtration von Gewebekulturmedien, Additiven, Puffern und anderen wässrigen Lösungen. Diese Membran mit hohem Durchsatz und geringer Proteinbindung wird auch in vielen unserer gebrauchsfertigen Sterilfiltrationsgeräte eingesetzt.
Merkmale und Vorteile:- Ultraschnelle Filtration und hoher Durchsatz verkürzen die Prozesszeit
- Kann für Sterilfiltrationsanwendungen durch Autoklavieren, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung sterilisiert werden.
- Anwendungen: Sterilfiltration, Pufferfiltration, Filtration von Gewebekulturmedien
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Filtertyp | Siebfilter |
| Format | Scheibe |
| Material | PES |
| Porengröße | 0,22 μm |
| Sterilität | Unsteril |
| Flussrate | 15 (bei 690 Mbar (10 psi)) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Extrem schnelle Filtration von Gewebekulturmedien, Zusätzen, Puffern und anderen wässrigen Lösungen.Diese Membran kann zudem in vielen gebrauchsfertigen, sterilen Filtrationsgeräten verwendet werden. |
| Mehr anzeigen |