Learn More
Merck Durapore™ Membranfilter, 0,45 μm
Empfohlen, wenn größtmögliche Recovery erforderlich ist.
Marke: Merck HVLP07625
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Empfohlen, wenn größtmögliche Recovery erforderlich ist.
Durapore™ Membranen bieten hohe Durchflussraten und einen hohen Durchsatz, geringe extrahierbare Substanzen und eine breite chemische Kompatibilität.Die hydrophile Durapore™ Membran bindet weit weniger Proteine als die Membranen aus Nylon, Nitrozellulose oder PTFE.- Merkmale und Vorteile
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Weiß | |
PVDF | |
Unsteril | |
Proteinaufreinigung, -konzentration und -entsalzung | |
125 µm | |
Hydrophil | |
76 mm |
≥ 22 psi, Luft mit Wasser | |
Siebfilter | |
0,45 μm | |
> 2,6 ml/min x cm2 | |
Hydrophil | |
Filtermembranen | |
76 mm |