Learn More
Merck Durapore™ Membranfilter, 0,45 μm
Empfohlen, wenn größtmögliche Recovery erforderlich ist.
Marke: Merck HVLP00010
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Empfohlen, wenn größtmögliche Recovery erforderlich ist.
Durapore™ Membranen bieten hohe Durchflussraten und einen hohen Durchsatz, geringe extrahierbare Substanzen und eine breite chemische Kompatibilität. Die hydrophile Durapore™ Membran bindet weit weniger Proteine als die Membranen aus Nylon, Nitrozellulose oder PTFE.- Merkmale und Vorteile
Spezifikation
4 l/min/cm2/psi | |
≥1,55 bar, Luft mit Wasser | |
10 Fuß-Rolle | |
PVDF | |
Unsteril | |
> 2,6 ml/min x cm2 | |
70% | |
Glatt | |
125 µm | |
Hydrophil | |
304 mm |
Nicht autoklavierbar | |
Weiß | |
Siebfilter | |
0,45 μm | |
HVLP | |
1 Rolle | |
Gehäuse 1Pack | |
85 °C | |
Filtermembranen | |
30,4 x 304cm |