Learn More
Merck Durapore™ PVDF-Membranfilter: Hydrophil: 0.10 μ Porengröße
Empfohlen, wenn eine größtmögliche Rückgewinnung erforderlich ist
Marke: Merck VVLP07625
Additional Details : Gewicht : 0.00375kg
Beschreibung
Empfohlen, wenn größtmögliche Recovery erforderlich ist.
Durapore™ Membranen bieten hohe Durchflussraten und einen hohen Durchsatz, geringe extrahierbare Substanzen und eine breite chemische Kompatibilität. Die hydrophile Durapore™ Membran bindet weit weniger Proteine als die Membranen aus Nylon, Nitrozellulose oder PTFE.- Merkmale und Vorteile
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Weiß | |
PVDF | |
Unsteril | |
Proteinaufreinigung, -konzentration und -entsalzung | |
25Pack | |
Filtermembranen | |
76 mm |
≥ 75 bar, Luft mit Wasser | |
Siebfilter | |
0.1μ m | |
>0,33 ml/min x cm2 | |
Hydrophil | |
125 µm | |
Hydrophil | |
76 mm |