Learn More
Merck Durapore™ PVDF-Membranfilter: Hydrophil: 0.10 μ Porengröße
Empfohlen, wenn eine größtmögliche Rückgewinnung erforderlich ist
Marke: Merck VVLP02500
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Empfohlen, wenn größtmögliche Recovery erforderlich ist.
Durapore™ Membranen bieten hohe Durchflussraten und einen hohen Durchsatz, geringe extrahierbare Substanzen und eine breite chemische Kompatibilität. Die hydrophile Durapore™ Membran bindet weit weniger Proteine als die Membranen aus Nylon, Nitrozellulose oder PTFE.- Merkmale und Vorteile
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Weiß | |
PVDF | |
0,1 μm | |
>0,33 ml/min x cm2 | |
Glatt | |
100/Packung | |
Hydrophil | |
25 mm |
70 psi | |
Siebfilter | |
PVDF | |
Unsteril | |
Hydrophil | |
100Pack | |
Filtermembranen | |
25 mm |