Learn More
Merck Durapore™ PVDF-Membranfilter: Hydrophil: 0.10 μ Porengröße
Empfohlen, wenn eine größtmögliche Rückgewinnung erforderlich ist
Marca: Merck VVLP14250
Detalles adicionales : Gewicht : 0.10000kg
Descripción
Empfohlen, wenn größtmögliche Recovery erforderlich ist.
Durapore™ Membranen bieten hohe Durchflussraten und einen hohen Durchsatz, geringe extrahierbare Substanzen und eine breite chemische Kompatibilität. Die hydrophile Durapore™ Membran bindet weit weniger Proteine als die Membranen aus Nylon, Nitrozellulose oder PTFE.- Merkmale und Vorteile
Especificaciones
Nicht autoklavierbar | |
Weiß | |
PVDF | |
Unsteril | |
Hydrophil | |
50/Packung | |
Hydrophil | |
142 mm |
70 psi | |
Siebfilter | |
0,1 μm | |
>0,33 ml/min x cm2 | |
50Pack | |
Filtermembranen | |
142 mm |