missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Merck Chemicon™ EndoGRO™-MV Complete Culture Media Kit

Artikelnummer. 17826897 Alle ansehen Merck Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
17826897 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17826897 Lieferant Merck Lieferanten-Nr. SCME004
 Eingeschränkter Artikel
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

a 5% serum formulation for culturing human microvascular endothelial cells, this media does not contain VEGF.

EndoGRO Media Formulations provide an optimal cell culture environment for many types of endothelial cells, including HUVEC, aortic endothelial cells and other human large vessel and microvascular endothelial cells. These media have been shown to grow endothelial cells at rates that meet or exceed commercially available serum containing media, while maintaining excellent cell morphology. The media are packaged in a specially designed UV protective shrinkwrap for added stability, which includes a temperature gauge that helps prevent contamination. EndoGRO Media contain no antimicrobials and no phenol red, components that can cause cell stress and masking effects that may influence experimental results. Four different media formulations are available for various applications and cell culture requirements.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellkultur
Menge 500 ml
Inhalt und Lagerung Basal medium: 2-8°C in dark; Supplement Mix: -20
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.