Learn More
Merck Centricon™ Plus-70 Zentrifugen-Filter-Einsätze
Geeignet für Ausschwingrotoren (250 ml) mit einer maximalen Rotation von 3500 x G
421.00 CHF - 437.00 CHF
Spezifikation
Einwegprodukt | Ja |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Gehäusematerial | Regenerierte Cellulose (RC) |
Typ | Zentrifugenfilter |
Produktcode | Marke | MWCO | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | MWCO | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10296062
|
Merck
UFC701008 |
10.000 Tage |
421.00 CHF
8 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10654923
|
Merck
UFC710008 |
100.000 Tage |
421.00 CHF
8 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10042002
|
Merck
UFC703008 |
30.000 Tage |
430.00 CHF
8 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12971721
|
Merck
UFC700308 |
3 kDa |
437.00 CHF
8 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Das Gerät besteht aus einem Filtratsammelbecher aus Polypropylen, einem Probenfilterbecher und einem Becher für Konzentrate und Retentate.
- Geringes Rückhaltevolumen
- >90 % typische Rückgewinnung 50X bis 200X Konzentration Gehäuse aus Polypropylen minimiert die Bindung Der Anschlag verhindert ein Drehen bis zur Trockenheit Gebrauchsfertig, keine Montage notwendig
- Konzentrieren und Entsalzen von Chromatographie-Säuleneluenten
- Konzentrieren monoklonaler Antikörper
- Konzentrieren von Proteinen oder Viren aus Kulturüberständen
- Klären von Gewebehomogenaten und Zelllysaten
- Pufferaustausch oder Diafiltration
einweg,einmalgebrauch,wässrig,lösungen,volumen,bereich
Spezifikation
Ja | |
Unsteril | |
Regenerierte Cellulose (RC) | |
Zentrifugenfilter |