Learn More
Merck™ Kartuschen und Kits für Milli-Q™ Wasseraufbereitungssysteme in Schalenform
Ersatzkartuschen zur Vorbehandlung und Aufreinigung
Marke:  Merck™ CF0F01205
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10020202
  • 2100.00 CHF / 1 Stück
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 09-12-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für Milli-Q™ Schüsselsysteme
Spezifikation
Spezifikation
Milli-Q™
Milli-Q™ Reinstwasserkassetten-Kit ohne organische Stoffe
Ionenaustausch, Aktivkohle, Tiefenfiltration
Eine Super-C™ Kassette zur Entfernung organischer Stoffe, zwei Ionenaustausch-Deionisierungskassetten, eine Organex-Q Kassette zur Entfernung organischer Spurenelemente, eine Millipak™ Filtereinheit
Milli-Q™ Wasseraufbereitungssystem in Schüssel-Bauart