Beschreibung
- Gebrauchsfertig
- Proteinfrei, reduziert die unspezifische Bindung, insbesondere bei Verwendung von Phosphoantikörpern oder Avidin-Biotin-Systemen
- Speziell entwickelt für die EMD Millipore SNAP i.d.™ Detektionssystem, kann aber auch in herkömmlichen Western-Blotting-Protokollen verwendet werden.
- Geeignet für die Verdünnung von Primär- und Sekundärantikörpern
- Ausreichend für 19 Miniblots (jeweils 8 × Für einen 7 cm großen Blot werden mindestens 26 ml benötigt. SNAP i.d. )
- Kompatibel mit Streptavidin-Antikörpern
- Kompatibel mit PVDF (Immobilon™ P, Immobilon FL) und Nitrocellulose
- Das Block-CH-Reagenz ist kompatibel mit Immobilon HRP-Substrat
- Wählen Sie aus drei Blockreagenzien.
- Block-CH-Reagenz für den HRP-Chemilumineszenznachweis
- Block-FL-Reagenz zur Fluoreszenzdetektion
- Block-PO-Reagenz zum Nachweis von Phosphoproteinen mittels Chemilumineszenz oder Fluoreszenz
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Block-PO Reagenz |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Massenspektrometrie |
| Menge | 500 mL |
| Ausreichend für | Neunzehn Miniblots mit 8 x 7 cm Durchmesser |
| Inhalt und Lagerung | 20 °C bis 25 °C |