Learn More
Merck Automatisierungskompatible Filter
Reibungsloses Leistungsverhalten auf zahlreichen automatisierten Systemen
Marke: Merck SLHNDZ5NZ
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Automatisierungskompatible, nicht sterile Millex™ Spritzenfilter:- Für die effiziente Filtration bei der Auflösung und anderen automatisierten Probenvorbereitungsanwendungen entwickelt
- Das gewölbte Gehäuse gewährleistet eine zuverlässige Filterabgabe
- In verschiedenen Membrantypen und Porengrößen erhältlich, einschließlich Einheiten mit Vorfiltern für partikelbeladene Proben.
- Erhältlich in Großmengen oder Steigröhrchen für den Einsatz mit automatisierten Filterwechselsystemen
- Luer-Lok™ Anschluss optimiert für präzise Ausrichtung und Passform
Anwendungen:
- Prüfung der Wirkstoff-Freisetzung des Arzneimittels
- Automatisierte Probenvorbereitung
- Klärung von Lösungen mit hohem Partikelgehalt
Bestellinformation
Die Filtereinheiten werden in Packungen zu 200 (8 Röhrchen mit jeweils 25 Filtereinheiten zum direkten Einführen in das System) oder in Großpackungen zu 1000 Stück (ohne Röhrchen) geliefert.
Spezifikation
Ohne Vorfilter | |
Nylon | |
Nicht steril | |
Analytische Probenvorbereitung | |
HDPE | |
Männlicher Luer-Stecker | |
200Pack | |
100 mL | |
25 mm |
Ja | |
0,45 μm | |
3,9 cm2 | |
< 200 µl (für Einheiten mit Membran und Vorsatzfilter) | |
Weiblicher Luer-Lok™ | |
100 psi | |
Spritzenfilter | |
25 mm |