Learn More
Merck Amicon™ Ultra-15 Zentrifugen-Filtereinsätze
Mit 98 % Probenrückgewinnung
Marke:  Merck UFC205024
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13108396
  • 250.00 CHF / 24 Stück
Verfügbar ab: 03-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Zwei Mikrozentrifugenröhrchen
Beschreibung
Beschreibung
Für eine hohe Probenrückgewinnung und schnelle Probenverarbeitung. EMD Amicon™ Ultra-Zentrifugalfiltereinheiten verfügen über regenerierte Zellulosemembranen, die ideal für die Aufreinigung von Proteinen und Nukleinsäuren sowie für die Konzentration und Entsalzung sind. Erhältlich mit verschiedenen Durchmessern und Molekulargewichtsgrenzen.
Konzentriert 2 ml auf 15 bis 70 μl 98 % Proben-Recovery Schnelle Verarbeitungszeit - 10 bis 30 Minuten Zentrifugationszeit Konstruktionsbedingte Endpunktfunktion Die Fähigkeit zum Rückwärtsdrehen sorgt für konsistente Recoverys Anwendungen: Konzentration biologischer Proben mit Antigenen, Antikörpern, Enzymen, Nukleinsäuren oder Mikroorganismen Aufreinigung makromolekularer Komponenten aus Gewebekulturextrakten oder Zelllysaten Primer-Entfernung, PCR-Aufreinigung, Entfernung von Linkern oder makromolekularen Markern aus einem Reaktionsgemisch und Proteinentfernung vor HPLC Entsalzung, Pufferaustausch und Proteindialyse Im Lieferumfang enthaltenes Material: Die Amicon™ Ultra-2 Einheit wird mit zwei Mikrozentrifugenröhrchen geliefert. Während des Verfahrens wird ein Röhrchen zur Filtratgewinnung verwendet, das andere Röhrchen dient der Rückgewinnung einer konzentrierten Probe.
Spezifikation
Spezifikation
Ja
50 kDa
1 cm2
Regenerierte Cellulose (RC)
24Pack
2 ml
15,9 mm
Ultracel-PL regenerierte Cellulose für hohe Wiedergewinnung
Unsteril
Proteinaufreinigung, Proteinkonzentration und -entsalzung
Zwei Mikrozentrifugenröhrchen
Zentrifugenfilter
119,7 mm