Learn More
Merck Amicon™ Ultra-2.0 Zentrifugen-Filter-Einsätze
Die Umkehrdurchlauffunktion sorgt für konsistente Rückgewinnung
Marke: Merck UFC203024
204.40 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.41400kg
Includes: Zwei Mikrozentrifugenröhrchen
Beschreibung
- Zur Konzentration von 2 ml auf 15 – 70 μl
- Ein echter, eingebauter fester Anschlag gewährleistet eine gleichbleibende Rückgewinnung ohne Zentrifugation bis zur Trockenheit
- Die Umkehrdurchlauffunktion erleichtert die Probenrückgewinnung, insbesondere bei kleinen, verdünnten Probenmengen
- Die vertikale Membrankonstruktion passt sich an das Filtrat an und gewährleistet weniger Verstopfung und schnellere Filterung
- Die Ultracel Membran mit geringer Bindung sorgt in Kombination mit dem innovativen vertikalen Gehäuse für eine schnelle Probenverarbeitung ohne Beeinträchtigung der Rückgewinnung
- Schnelle Verarbeitung mit Zentrifugierzeiten von 10 bis 30 Minuten
Anwendungsbereiche:
- Konzentration biologischer Proben mit Antigenen, Antikörpern, Enzymen, Nukleinsäuren oder Mikroorganismen
- Aufreinigung makromolekularer Bestandteile in Gewebekulturextrakten oder Zelllysaten, Entfernung von Primern, Linkern oder makromolekularen Kennzeichnungen aus einem Reaktionsgemisch sowie Proteinentfernung vor der HPLC
- Entsalzung und Pufferaustausch
Spezifikation
Regenerierte Cellulose | |
1 cm2 | |
Zwei Mikrozentrifugenröhrchen | |
24/Packung | |
0,196 in. |
30.000 Da | |
Aufkonzentration von biologischen Proben mit Antigenen, Antikörpern, Enzymen, Nukleinsäuren oder Mikroorganismen. Aufreinigung von makromolekularen Bestandteilen aus Gewebekulturextrakten oder Zelllysaten. Entfernung von Primern, Linkern und makromolekularen Markierungen aus Reaktionsmischungen sowie Proteinentfernung vor der HPLC: Entsalzung und Pufferaustausch | |
14,000 xG für Konzentrierungsdurchlauf, 1000 xG für Umkehrdurchlauf | |
2,0 mL | |
4,99 cm |