Learn More
Merck Amicon™ Ultra-15 Zentrifugen-Filtereinsätze
Mit 98 % Probenrückgewinnung
250.00 CHF
Spezifikation
Einwegprodukt | Ja |
---|---|
Material (Membran) | Ultracel-PL regenerierte Cellulose für hohe Wiedergewinnung |
Sterilität | Unsteril |
Filtrationsbereich | 1 cm2 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Proteinaufreinigung, Proteinkonzentration und -entsalzung |
Includes: Zwei Mikrozentrifugenröhrchen
Beschreibung
Für eine hohe Probenrückgewinnung und schnelle Probenverarbeitung. EMD Amicon™ Ultra-Zentrifugalfiltereinheiten verfügen über regenerierte Zellulosemembranen, die ideal für die Aufreinigung von Proteinen und Nukleinsäuren sowie für die Konzentration und Entsalzung sind. Erhältlich mit verschiedenen Durchmessern und Molekulargewichtsgrenzen.
Schnelle und einfache Möglichkeit, den Puffer für Proteine und Nukleinsäuren zu konzentrieren, zu entsalzen und auszutauschen. Durch die Integration der bekannten Funktionen von amicon Ultra, wie das vertikale Membrandesign und den richtigen Deadstop, liefert der amicon Ultra 2 ml-Filter selbst für sehr stark verdünnte Proben eine hohe Rückgewinnung, kurze Zentrifugationszeiten und qualitativ hochwertige Ergebnisse.
- Der richtige speziell entwickelter Deadstop sorgt für eine konsistente Rückgewinnung, ohne sich bis zur Trockenheit zu drehen
- Umgekehrte Zentrifugation unterstützt die Probenrückgewinnung, insbesondere bei kleinen, verdünnten Proben
- Die vertikale Membrankonstruktion passt sich dem Filtrat an und sorgt so für weniger Verstopfungen und eine schnellere Filtration
- Die Ultracel Membran mit geringer Bindung und das innovative vertikale Gehäuse sorgen für eine schnelle Probenverarbeitung ohne Einbußen bei der Rückgewinnung
- Schnelle Verarbeitung mit Zentrifugationszeiten zwischen 10 und 30 Minuten
- Konzentriert 2 ml auf 15 - 70μl
- Filtrationsbereich: 1 cm2
- Durchmesser: 15.9 mm
- Länge: 119 mm (4.71 Zoll)
- Farbe: Klar
- Filtertyp: Ultrafiltration
- Material: Styrol/Butadien (Gehäuse), Polypropylen (Entnahmeröhrchen)
- Erhältlich in Packungen zu 24 Stück
Proteinaufreinigung, Western Blotting, Proteinextraktion
Spezifikation
Ja | |
Unsteril | |
Proteinaufreinigung, Proteinkonzentration und -entsalzung | |
Zwei Mikrozentrifugenröhrchen | |
Zentrifugenfilter | |
119,7 mm |
Ultracel-PL regenerierte Cellulose für hohe Wiedergewinnung | |
1 cm2 | |
Regenerierte Cellulose (RC) | |
24Pack | |
2 ml | |
15,9 mm |