Learn More
Merck™ Amicon™ Ultra-0.5 Zentrifugen-Filter-Einsätze
Für die Aufreinigung und Aufkonzentrierung von Proteinen und für das Entsalzen. EMD Millipore Amicon™ Ultra-0.5 Zentrifugen-Filtrationseinheiten sind für das Umkehrzentrifugieren einsetzbar und in zwei MWCO-Stufen lieferbar. Bestehend aus Ultracel Membranen, Gehäuse aus Styrol/Butadien und Kappen und Röhrchen aus Polypropylen.
76.00 CHF - 2470.00 CHF
Spezifikation
Membranmaterial Regenerierte Cellulose
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufkonzentration von biologischen Proben mit Antigenen, Antikörpern, Enzymen, Nukleinsäuren oder Mikroorganismen. Aufreinigung von makromolekularen Bestandteilen aus Gewebekulturextrakten oder Zelllysaten. Entfernung von Primern, Linkern und makromolekularen Markierungen
Enthält Zwei Mikrozentrifugenröhrchen
Länge (metrisch) 4.99 cm
Max. Zentrifugalkraft 14,000 xG für Konzentrierungsdurchlauf, 1000 xG für Umkehrdurchlauf
Mehr Spezifikationen ansehen
Includes: Zwei Mikrozentrifugenröhrchen
Produkte 20
Produktcode Marke MWCO Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke MWCO Preis Menge & Verfügbarkeit  
10398244 Merck™
UFC5100BK
100,000 d 2470.00 CHF
500 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
11-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
10527164 Merck™
UFC510008
100,000 d 77.00 CHF
8 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
08-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
10704645 Merck™
UFC500396
3,000 d 655.00 CHF
96 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager 5
Zum Warenkorb hinzufügen
10795785 Merck™
UFC500308
3,000 d 77.00 CHF
8 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
03-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
10028713 Merck™
UFC501008
10,000 d 76.00 CHF
8 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
05-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
10150644 Merck™
UFC5010BK
10,000 d 2470.00 CHF
500 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
08-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
10212584 Merck™
UFC500324
3,000 d 203.00 CHF
24 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager 7
Zum Warenkorb hinzufügen
10130884 Merck™
UFC5003BK
3,000 d 2470.00 CHF
500 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
11-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
10088753 Merck™
UFC501024
10,000 d 253.00 CHF
24 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager 9
Zum Warenkorb hinzufügen
10282244 Merck™
UFC501096
10,000 d 640.00 CHF
96 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager 3
Zum Warenkorb hinzufügen
10328054 Merck™
UFC5030BK
30,000 d 2470.00 CHF
500 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
18-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
10378434 Merck™
UFC505008
50,000 d 77.00 CHF
8 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
03-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
10257324 Merck™
UFC5050BK
50,000 d 2470.00 CHF
500 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager auf Anfrage
056 618 41 11
Zum Warenkorb hinzufügen
10388244 Merck™
UFC510096
100,000 d 625.00 CHF
96 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
05-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
10012584 Merck™
UFC503024
30,000 d 181.00 CHF
24 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager 2
Zum Warenkorb hinzufügen
10505274 Merck™
UFC503008
30,000 d 84.80 CHF
8 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager 4
Zum Warenkorb hinzufügen
10256744 Merck™
UFC503096
30,000 d 625.00 CHF
96 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager 3
Zum Warenkorb hinzufügen
10194304 Merck™
UFC505024
50,000 d 195.00 CHF
24 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
29-03-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
10695445 Merck™
UFC505096
50,000 d 585.00 CHF
96 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
03-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
10114694 Merck™
UFC510024
100,000 d 195.00 CHF
24 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager 4
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aufkonzentrieren von 500 μl hinab auf 15 μl
  • Aufkonzentrierungsfaktor 25 bis 30 x
  • Festwinkelrotor:14,000 × g für Konzentrationsdrehung; 1000 × g für Umkehrdrehung
  • Hohe Probenrückgewinnung (mehr als 90 % der verdünnten Anfangslösung)
  • Schnelle Verarbeitungszeit - 10 bis 30 Minuten
  • Umkehrdrehfunktion für eine konsistente Rückgewinnung
  • Ermöglicht die Konzentration von Proteinen mit einem molekularen Gewichtslimit der Membran von 3 kDa oder 10 kDa
Anwendungen:
  • Konzentration von biologischen Proben mit Antigenen, Antikörpern, Enzymen, Nukleinsäuren oder Mikroorganismen
  • Aufreinigung von makromolekularen Komponenten in Gewebekulturextrakten oder Zelllysaten, Entfernung von Primern, Linkern oder makromolekularen Markierungen aus einem Reaktionsgemisch und Proteinentfernung vor HPLC
  • Entsalzen und Pufferaustausch
Spezifikation
Spezifikation
Regenerierte Cellulose
Zwei Mikrozentrifugenröhrchen
14,000 xG für Konzentrierungsdurchlauf, 1000 xG für Umkehrdurchlauf
Aufkonzentration von biologischen Proben mit Antigenen, Antikörpern, Enzymen, Nukleinsäuren oder Mikroorganismen. Aufreinigung von makromolekularen Bestandteilen aus Gewebekulturextrakten oder Zelllysaten. Entfernung von Primern, Linkern und makromolekularen Markierungen
4.99 cm
1 cm2