Learn More
Merck Amicon™ Pro Aufbereitungssystem
Artikelnummer. 15339605 Alle ansehen Merck Produkte
Click to view available options
Menge:
12Pack
24/Packung
Enthält:
12 Amicon Ultra NMWCO 3 kDa-Filter, 12 Austauschgeräte und 12 Entnahmeröhrchen mit Kappe
24 Amicon Ultra NMWCO 3 kDa-Filter, 24 Austauschgeräte und 24 Entnahmeröhrchen mit Kappe
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
Artikelnummer. 15339605
Marke: Merck ACS500312
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Reduziert den Arbeitsablauf der Proteinaufreinigung auf nur drei Rotationen in einem einzigen Gerät
Das Amicon™ Pro Aufreinigungssystem umfasst:Amicon Ultra NMWCO-Filter, Austauscheinheiten und Entnahmeröhrchen mit Kappe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Einwegprodukt Ja
MWCO 3 kDa
Sterilität Unsteril
Gehäusematerial Regenerierte Cellulose (RC)
Enthält 12 Amicon Ultra NMWCO 3 kDa-Filter, 12 Austauschgeräte und 12 Entnahmeröhrchen mit Kappe
Menge 12Pack
Typ Zentrifugenfilter
Volumen (metrisch) 15 ml
Länge (metrisch) 12 cm