Learn More
Merck Amicon™ Pro Affinitätskonzentrationskit Ni-NTA mit Amicon™ Ultra-0.5 Gerät
Amicon Pro Affinity Konzentrationskit Ni-NTA – Ein Zentrifugalwerkzeug zum Reinigen und Konzentrieren von His-getaggten Proteinen.
Marke:  Merck ACK5003NT
Additional Details : CAS : 64-17-5 Gewicht : 3.00000kg
Artikelnummer. 15299812
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Includes:
  • 12/pk Amicon Pro
  • 12/pk Amicon Ultra
  • 3 ml HisBind Ni-NTA-Harz (Bindungsvermögen: 5 bis 10 mg His-getaggtes Protein/ml Agarose)
  • 25 ml Bindungspuffer (4X)
  • 25 ml Waschpuffer (4X)
  • 5 ml Elutionspuffer (4X)
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Kit enthält 12/pk Amicon Pro, 12/pk Amicon Ultra NMWCO, 3 ml HisBind Ni-NTA-Harz (Bindungsvermögen: 5 bis 10 mg His-markiertes Protein/ml Agarose), 25 ml Bind-Puffer (4-fach), 25 ml Waschpuffer (4-fach), 5 ml Elutionspuffer (4-fach)
Bestellinformation
Reagenzien verfügbar. (Siehe Kat. -Nr. ACR5000NT)
Spezifikation
Spezifikation
Klar mit pinker Kappe
Ultracel Regenerierte Cellulose mit geringen Bindungseigenschaften
Unsteril
Antikörpermarkierung, Proteinaufreinigung, Proteinkonzentration, Pufferaustausch, Proteinanreicherung
12er Packung Amicon Pro, 12er Packung Amicon Ultra NMWCO 3 kd, 3 ml HisBind Ni-NTA Harz (Bindungsvermögen: 5 bis 10 mg His-markiertes Protein/ml Agarose), 25 ml Bind-Puffer (4-fach), 25 ml Waschpuffer (4-fach), 5 ml Elutionspuffer (4-fach)
12Pack
10 ml
12 cm
29,7 mm
Ja
3 kD
1 cm2
Regenerierte Cellulose (RC)
4000 xg für Konzentrations- und Pufferaustausch-Spin; 1000 xg für Durchfluss, Waschen, Elution und umgekehrte Zentrifugation
Zentrifugenfilter
4.7 Zoll
1.2 Zoll