Learn More
Merck Zubehör für Druckbehälter
Artikelnummer. 10355091 Alle ansehen Merck Produkte
Click to view available options
Typ:
O-Ring
Schläuche
Siedepunkt-Testgerät
Zubehörkit für Druckbehälter
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10355091
Marke: Merck XX6700035
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zubehör für die Verwendung mit Dispensierdruckbehältern
  • Nicht autoklavierbar
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
    Zur Verwendung mit (Geräte) Spenderdruckbehälter
    Sterilität Unsteril
    Max. Druck 125psi
    Nenndruck 125 psi
    Typ Schläuche
    Länge (metrisch) 3 m
    Durchmesser (angloamerikanisch) 0,5 in.
    Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,5 in.
    Innendurchmesser (metrisch) 1,27 cm