Learn More
Merck Zubehör für Druckbehälter
Artikelnummer. 10209101 Alle ansehen Merck Produkte
Click to view available options
Typ:
O-Ring
Schläuche
Siedepunkt-Testgerät
Zubehörkit für Druckbehälter
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10209101
Marke: Merck XX67000PK
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zubehör für die Verwendung mit Dispensierdruckbehältern
  • Nicht autoklavierbar
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
    Zur Verwendung mit (Geräte) Spender-Druckgefäß
    Sterilität Unsteril
    Typ Zubehörkit für Druckbehälter
    Durchmesser (angloamerikanisch) 0,25 in
    Innendurchmesser (metrisch) 6,3 mm