Learn More
Merck 47 mm-Aerosolfilterhalter
Zur Vakuumfiltration von Luft oder anderen Gase aus Reinräumen/offenen Atmosphären/geschlossenen Systemen zur Partikelkontaminationsanalyse
Marke: Merck XX5004710
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Diese Aerosolfilterhalter sind für die Überwachung luftgetragener Partikel aus der Umgebung und/oder geschlossenen Systemen konzipiert. Wählen Sie das für Ihre Methode am besten geeignete Halterdesign. Die Aerosolfilterhalter sind in zwei Ausführungen erhältlich: offene Ausführung für die Probenahme in offener Atmosphäre und eine Standardausführung mit geschlossenem Anschluss und Einlass-Dispersionskammer. Anwendungen: Partikelkontaminationsüberwachung in GasenSpezifikation
Schäfte aus Edelstahl, Filterstützsiebe, Feststellringe aus eloxiertem Aluminium, Feststellräder aus Nylon | |
Vakuumfiltration von Luft oder anderen Gasen aus offenen Atmosphären zur Partikelkontaminationsanalyse | |
4 Zoll | |
2,7 in. | |
6,9 cm | |
1,1 cm |
9,6 cm2 | |
Laborfilterhalter oder Zyklone | |
10,2 cm | |
0.43 Zoll | |
6,9 cm |