Learn More
Merck 47 mm-Aerosolfilterhalter
Zur Vakuumfiltration von Luft oder anderen Gase aus Reinräumen/offenen Atmosphären/geschlossenen Systemen zur Partikelkontaminationsanalyse
1630.00 CHF - 2040.00 CHF
Spezifikation
Filtrationsbereich | 9,6 cm2 |
---|---|
Typ | Laborfilterhalter oder Zyklone |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 2,7 in. |
Durchmesser (angloamerikanisch) Schlauch | 0.43 Zoll |
Durchmesser (metrisch) | 6,9 cm |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Länge (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Länge (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10064660
|
Merck
XX5004710 |
Vakuumfiltration von Luft oder anderen Gasen aus offenen Atmosphären zur Partikelkontaminationsanalyse | 4 Zoll | 10,2 cm |
1630.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab:
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10537651
|
Merck
XX5004740 |
Vakuumfilterung von Luft aus Reinräumen zur Partikelkontaminationsanalyse | 4 Zoll | 10,2 cm |
2000.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab:
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10489830
|
Merck
XX5004700 |
Vakuumfiltration von Luft oder anderen Gasen aus geschlossenen Systemen zur Partikelkontaminationsanalyse | 7 Zoll | 17,8 cm |
2040.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab:
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Schäfte aus Edelstahl, Filterstützsiebe, Feststellringe aus eloxiertem Aluminium, Feststellräder aus Nylon
- Standardhalter mit geschlossenem Systemanschluss, mit Einlauf-Dispergierkammer und Einlauf-/Auslaufanschlüssen mit 11 mm Außendurchmesser
- Offener Halter mit vollflächigem Einlass in 11 mm Außendurchmesser für Probenahmen in offener Atmosphäre
- Reinraumhalterung mit Schlauchanschluss mit 11 mm Außendurchmesser
- Gewindeschlauchanschlüsse passen zu den Durchflussbegrenzungsöffnungen, um zeitgesteuerte Probenmengen zu kontrollieren
- Filtrationsbereich: 9.6 cm2
Spezifikation
9,6 cm2 | |
2,7 in. | |
6,9 cm |
Laborfilterhalter oder Zyklone | |
0.43 Zoll | |
1,1 cm |