Learn More
R&D Systems™ EMD 386088 hydrochloride
Beschreibung
EMD 386088 hydrochloride is a potent 5-HT6 receptor agonist (EC50 = 1.0 nM) that displays selectivity over other 5-HT receptors (IC50 values are 7.4, 110, 180, 240, 450, 620, 660 and 3000 nM for 5-HT6, 5-HT1D, 5-HT1B, 5-HT2A, 5-HT2C, 5-HT4, 5-HT1A and 5-HT7 receptors respectively). Shows moderate affinity at 5-HT3 receptors (IC50 = 34 nM).
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Chloro-2-methyl-3-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-1H-indole hydrochloride |
| CAS | 1171123-46-8 |
| Prozentgehaltsbereich | >99% |
| Menge | 10 mg |
| Löslichkeit | Soluble to 100mM in DMSO |
| Produktlinie | Tocris |
| Summenformel | C14H15N2Cl.HCl |
| Formelmasse | Observed MW: 283.2 |
Nur für Forschungszwecke