Learn More
Invitrogen™ EMC4 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB5315), Invitrogen™
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
179.00 CHF - 428.00 CHF
Spezifikation
Antigen EMC4
Klon 23GB5315
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30088476
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA552838
100 μL
428.00 CHF
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30088524
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA552839
20 μL
179.00 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
EMC4 Recombinant Monoclonal antibody specifically detects EMC4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
EMC4
Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q5J8M3, Q9CZX9
296049, 51234, 68032
IgG
Affinity chromatography
Antibody
23GB5315
Recombinant Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
2610318K02Rik; Cell proliferation-inducing gene 17 protein; EMC4; ER membrane protein complex subunit 4; HSPC184; PIG17; TMEM85; Transmembrane protein 85
A synthesized peptide derived from human EMC4 (22-65AA).
Primary
-20°C
EMC4