Spezifikation
| Produkttyp | Hochenergie-Kugelmühle Emax |
| Zertifizierung/Konformität | CE-zertifiziert |
| Abmessungen (L x B x H) | 645 x 625 x 525 mm |
| Elektrische Anforderungen | 200/240 V, 50/60 Hz |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nano-Schleifen, Zerkleinerung, Homogenisieren, mechanisches Legieren, kolloidales Fräsen, Hochenergie, Kombination |
| Höhe (metrisch) | 525 mm |
| Schnittstelle | USB/LAN (RJ45) |
| IP-Schutzart | IP30. |
| Länge (metrisch) | 645 mm |
| Phase | 3 Phase |
| Mehr anzeigen |