Learn More
Thermo Scientific Chemicals Emamectin-Benzoat, Gemisch
Artikelnummer. 16564374 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16564374 5 g 5 Gramm
16554374 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16564374 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 463050050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 155569-91-8
Summenformel C56H81NO15
Molekulargewicht (g/mol) 1008.26
InChI-Schlüssel GCKZANITAMOIAR-XWVCPFKXSA-N
IUPAC-Name (1'R,2S,4'S,5S,6R,8'R,10'E,12'S,13'S,14'E,16'E,20'R,21'R,24'S)-6-[(2S)-butan-2-yl]-21',24'-Dihydroxy-12'-{[(2R,4S,5S,6S)-4-Methoxy-5-{[(2S,4S,5S,6S)-4-Methoxy-6-Methyl-5-(Methylamino)oxan-2-yl]Oxy}-6-Methyloxan-2-yl]oxy}-5,11',13',22'-Tetramethyl-5,6-Dihydro-3',7',19'-Trioxaspiro[pyran-2,6'-Tetracyclo[15.6.1.1⁴,⁸.0²⁰,²⁴]Pentacosan]-10',14',16',22'-Tetraen-2'-one; Benzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1.CC[C@H](C)[C@H]1O[C@@]2(C[C@@H]3C[C@@H](C\C=C(C)\[C@@H](O[C@H]4C[C@H](OC)[C@@H](O[C@H]5C[C@H](OC)[C@@H](NC)[C@H](C)O5)[C@H](C)O4)[C@@H](C)\C=C\C=C4/CO[C@@H]5[C@H](O)C(C)=C[C@@H](C(=O)O3)[C@]45O)O2)C=C[C@@H]1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Emamectin benzoate
Schmelzpunkt 146.0°C to 150.0°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in chloroform & methanol
Formelmasse 1008.24