Learn More
Emamectinbenzoat 50 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Emamectin benzoate |
| CAS | 155569-91-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Emamectin benzoate |
| Versandbedingung | +20 °C |
| Summenformel | C49 H75 N O13 . C48 H73 N O13 . 2 C7 H6 O2 |
| Konzentration | 50 μg/ml |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Avermectin B1, 4''-deoxy-4''-(methylamino)-, (4''R)-, benzoate (1:1), Avermectin B1, 4''-deoxy-4''-(methylamino)-, (4''R)-, benzoate (salt) (9CI), (4''R)-4''-Deoxy-4''-(methylamino)avermectin B1 benzoate, Affirm, Denim, Denim (pesticide), Emamectin benzoate, Emamectin benzoate (salt), MK 244, Methylamino abamectin benzoate, Proclaim, Proclaim 05SG, Proclaim 5SG, Revive, Revive (insecticide), Sch 58854, Shot Wan Liquid Formulation, Shot-Wan, Slice, Tree-age |
| InChI-Formel | InChI=1S/C49H75NO13.C48H73NO13.2C7H6O2/c1-12-26(2)44-29(5)18-19-48(63-44)24-35-21-34(62-48)17-16-28(4)43(27(3)14-13-15-33-25-56-46-42(51)30(6)20-36(47(52)59-35)49(33,46)53)60-40-23-38(55-11)45(32(8)58-40)61-39-22-37(54-10)41(50-9)31(7)57-39;1-25(2)42-28(5)17-18-47(62-42)23-34-20-33(61-47)16-15-27(4)43(26(3)13-12-14-32-24-55-45-41(50)29(6)19-35(46(51)58-34)48(32,45)52)59-39-22-37(54-11)44(31(8)57-39)60-38-21-36(53-10)40(49-9)30(7)56-38;2*8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h13-16,18-20,26-27,29,31-32,34-46,50-51,53H,12,17,21-25H2,1-11H3;12-15,17-19,25-26,28,30-31,33-45,49-50,52H,16,20-24H2,1-11H3;2*1-5H,(H,8,9)/b14-13+,28-16+,33-15+;13-12+,27-15+,32-14+;;/t26-,27-,29-,31-,32-,34+,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41+,42+,43-,44+,45-,46+,48+,49+;26-,28-,30-,31-,33+,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40+,41+,42+,43-,44-,45+,47+,48+;;/m00../s1 |
| SMILES | CC[C@H](C)[C@H]1O[C@@]2(C[C@@H]3C[C@@H](C\C=C(/C)\[C@@H](O[C@H]4C[C@H](OC)[C@@H](O[C@H]5C[C@H](OC)[C@H](NC)[C@H](C)O5)[C@H](C)O4)[C@@H](C)\C=C\C=C\6/CO[C@@H]7[C@H](O)C(=C[C@@H](C(=O)O3)[C@]67O)C)O2)C=C[C@@H]1C.CN[C@@H]8[C@H](C)O[C@H](C[C@@H]8OC)O[C@H]9[C@H](C)O[C@H](C[C@@H]9OC)O[C@H]%10[C@@H](C)\C=C\C=C\%11/CO[C@@H]%12[C@H](O)C(=C[C@@H](C(=O)O[C@H]%13C[C@@H](C\C=C\%10/C)O[C@@]%14(C%13)O[C@H](C(C)C)[C@@H](C)C=C%14)[C@]%11%12O)C.OC(=O)c%15ccccc%15.OC(=O)c%16ccccc%16 |
| Mehr anzeigen |