missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Emamectin B1 Benzoat (Mischung aus B1a und B1b), TRC

Artikelnummer. 18033630
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
2.5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18033630 1 g 1 Gramm
18032730 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18033630 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE5205031G
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 137512-74-4
Summenformel C49 H76 N O13 . C7 H5 O2
Molekulargewicht (g/mol) 1008.24
SMILES CC[C@H](C)[C@H]1O[C@@]2(C[C@@H]3C[C@@H](C\C=C(/C)\[C@@H](O[C@H]4C[C@H](OC)[C@@H](O[C@H]5C[C@H](OC)[C@@H]([NH2+]C)[C@H](C)O5)[C@H](C)O4)[C@@H](C)\C=C\C=C\6/CO[C@@H]7[C@H](O)C(=C[C@@H](C(=O)O3)[C@]67O)C)O2)C=C[C@@H]1C.[O-]C(=O)c8ccccc8

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Emamectin B1 Benzoate (Mixture of B1a and B1b)
Menge 1 g
Synonym (4' 'R)-4' '-Deoxy-4' '-(methylamino)avermectin B1 Benzoate, Affirm, Denim, Denim (pesticide), Emamectin Benzoate, Emamectin Benzoate (salt), MK 244, Methylamino abamectin Benzoate, Proclaim, Proclaim 05SG, Proclaim 5SG, Revive, Revive (insecticide), Sch 58854, Shot Wan Liquid Formulation, Shot-Wan, Slice
InChI-Formel InChI=1S/C49H75NO13.C7H6O2/c1-12-26(2)44-29(5)18-19-48(63-44)24-35-21-34(62-48)17-16-28(4)43(27(3)14-13-15-33-25-56-46-42(51)30(6)20-36(47(52)59-35)49(33,46)53)60-40-23-38(55-11)45(32(8)58-40)61-39-22-37(54-10)41(50-9)31(7)57-39;8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h13-16,18-20,26-27,29,31-32,34-46,50-51,53H,12,17,21-25H2,1-11H3;1-5H,(H,8,9)/b14-13+,28-16+,33-15+;/t26-,27-,29-,31-,32-,34+,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42+,43-,44+,45-,46+,48+,49+;/m0./s1
Formelmasse 1007.5606
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.