Learn More
Emamectin B1 Benzoat (Mischung aus B1a und B1b), TRC
Artikelnummer. 18032730
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
2.5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18032730 2.5 g 2.50 Gramm
18033630 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18032730 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE5205032.5G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 137512-74-4
Summenformel C49 H76 N O13 . C7 H5 O2
Molekulargewicht (g/mol) 1008.24
SMILES CC[C@H](C)[C@H]1O[C@@]2(C[C@@H]3C[C@@H](C\C=C(/C)\[C@@H](O[C@H]4C[C@H](OC)[C@@H](O[C@H]5C[C@H](OC)[C@@H]([NH2+]C)[C@H](C)O5)[C@H](C)O4)[C@@H](C)\C=C\C=C\6/CO[C@@H]7[C@H](O)C(=C[C@@H](C(=O)O3)[C@]67O)C)O2)C=C[C@@H]1C.[O-]C(=O)c8ccccc8
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Emamectin B1 Benzoate (Mixture of B1a and B1b)
Menge 2.5 g
Synonym (4' 'R)-4' '-Deoxy-4' '-(methylamino)avermectin B1 Benzoate, Affirm, Denim, Denim (pesticide), Emamectin Benzoate, Emamectin Benzoate (salt), MK 244, Methylamino abamectin Benzoate, Proclaim, Proclaim 05SG, Proclaim 5SG, Revive, Revive (insecticide), Sch 58854, Shot Wan Liquid Formulation, Shot-Wan, Slice
InChI-Formel InChI=1S/C49H75NO13.C7H6O2/c1-12-26(2)44-29(5)18-19-48(63-44)24-35-21-34(62-48)17-16-28(4)43(27(3)14-13-15-33-25-56-46-42(51)30(6)20-36(47(52)59-35)49(33,46)53)60-40-23-38(55-11)45(32(8)58-40)61-39-22-37(54-10)41(50-9)31(7)57-39;8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h13-16,18-20,26-27,29,31-32,34-46,50-51,53H,12,17,21-25H2,1-11H3;1-5H,(H,8,9)/b14-13+,28-16+,33-15+;/t26-,27-,29-,31-,32-,34+,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42+,43-,44+,45-,46+,48+,49+;/m0./s1
Formelmasse 1007.5606