Learn More
Electrothermal™ Stuart™ EM Serie Electromantle Heizmantel
Diese Heizmäntel eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Bibby Scientific™ Stuart™ Heizmäntel aus der EM-Serie gewährleisten eine maximale Wärmeübertragung auf die Probe dank der hervorragenden Isolierung um die Kassette sowie einer guten Umhüllung der Kolben.
Spezifikation
| Spannung | 230 V |
|---|---|
| Enthält | Klammer |
| Material | Außengehäuse aus Polypropylen |
| Produkttyp | EM |
| Temperatur (metrisch) | 450°C |
Beschreibung
Nutzen Sie diese Heizmäntel für eine Vielzahl von Anwendungen.Die Electromantle Heizmäntel der EM-Serie bieten dank der hervorragenden Isolierung um die Kartusche und der guten Abdeckung des Kolbens eine maximale Wärmeübertragung zur Probe.
- Die sichersten Heizmäntel auf dem Markt
- Verwendung mit Rundkolben von 50 bis 500 ml
- Innovatives Design, damit das Gehäuse nicht heiß wird
- Verwendung mit Rundkolben von 50 ml bis 5 l
- Maximale Elementtemperatur von 450 °C
- Integrierter Regler
- Austauschbare isolierte Heizpatrone
- Chemisch beständiges Außengehäuse aus Polypropylen
Spezifikation
| 230 V | |
| Außengehäuse aus Polypropylen | |
| 450°C | |
| 50/60 Hz |
| Klammer | |
| EM | |
| Wärmeanwendungen im Labor, maximale Wärmeübertragung mit minimalem Risiko des Bruchs von Kolben |