Learn More
Motic™ ELWD-Kondensor für AE31E
Kondensor für extragroßen Arbeitsabstand, geeignet für die Phasenkontrastmikroskopie. Der Motic™ ELWD-Kondensator für AE31E ermöglicht bei Verwendung mit Phasenzubehör die Visualisierung von transparenten Proben.
Marke: Motic™ 1101000202481
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Bündelt und fokussiert Licht, das durch die Probe dringt.
- Kondensator mit extra langem Arbeitsabstand.
- Geeignet für Phasenkontrast.
Spezifikation
n.A.: 0.30 | |
ELWD-Kondensator | |
AE31E Mikroskope | |
72 mm |