Learn More
IKA™ ELVAS-1 Adaptersatz
Artikelnummer. 16278581 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
100 °C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) unitSize
16278581 100 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16278581 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0025000390
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Adapterspindelsatz für extrem niedrige Viskosität umfasst einen Doppelmantel zum schnellen Aufheizen oder Abkühlen der Probe sowie ein koaxiales Zylindersystem für die Analyse der Probe bei einer bestimmten Scherrate und -spannung.
  • Wird häufig mit dem ROTAVISC lo-vi verwendet
  • Ermöglicht Messungen von 1 mPas (Wassertemperatur bei 20 °C)
  • Die Spindel ohne Wassermantel kann auch in kundenspezifischen Behältern eingesetzt werden
  • Die maximal messbare Viskosität beträgt 2000 mPas
  • Spindelgeometrie: Zylinder
  • Durchmesser: 25,15 mm
  • Spindellänge: 161 mm
  • Flow Jacket: Ja
  • Befestigungsklammer: Ja
  • Abmessungen (B x H x D): 300 x 110 x 275 mm
  • Min. FSR Match ROTAVISC lo-vi: 1 mPas
  • Max. FSR Match ROTAVISC lo-vi: 2000 mPas
  • Min. FSR Match ROTAVISC me-vi: 3,2 mPas
  • Max. FSR Match ROTAVISC me-vi: 2000 mPas
  • Min. FSR Match ROTAVISC hi-vi I: 6,4 mPas
  • Max. FSR Match ROTAVISC hi-vi I: 2000 mPas
  • Min. FSR Match ROTAVISC hi-vi II: 25,6 mPas
  • Max. FSR Match ROTAVISC hi-vi II: 2000 mPas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Viskositätsbereich Bis zu 2000 cSt
Genauigkeit 0,02
Temperaturbereich (metrisch) 100 °C
Volumen (metrisch) 16 mL