Learn More
Corning™ Elplasia™ Mikrokavitätsplatten
BIOPHARMA
Product Code. 16425289 Shop All Corning Products
Change view
Click to view available options
Wellanzahl:
6
24
Oberflächenbehandlung:
Geringe Zellbindung
Gewebekultur
Unit Size:
5 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Wellanzahl Oberflächenbehandlung Unit Size
16425289 6 Geringe Zellbindung 5 Stück
16445299 24 Geringe Zellbindung 5 Stück
16465299 6 Gewebekultur 5 Stück
16475299 24 Gewebekultur 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 16425289 Supplier Corning™ Supplier No. 4440
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    610.00 CHF
    569.30 CHF / 5 Stück
    Sparen 40.70 CHF
    6% Rabatt
Verfügbar ab: 30-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die einzigen Platten mit einem einfachen „Plug and Play“-Protokoll für eine gerüstfreie, selbstzusammenbauende Sphäroidbildung bei großen Volumina.
  • Neuartige Well-Geometrie und Oberflächenbeschichtungen, einschließlich Corning Ultra Low Attachment (ULA) auf dem runden Boden
  • Die Corning ULA-Oberfläche ist hydrophil, biologisch inert und nicht abbaubar, was eine hochgradig reproduzierbare Sphäroidbildung und eine einfache Entnahme fördert
  • Corning Elplasia Platten mit rundem Boden, optimal für die Massen-Sphäroidbildung, -sammlung und -expansion\
  • Platten mit rundem Boden verfügen über eine Corning Ultra-Low Attachment-Oberfläche und sind in 6-, 24-, und 96- Well-Formaten erhältlich
  • Corning Elplasia Platten mit quadratischem Boden verfügen über eine Oberfläche mit optischen Eigenschaften, die für die Bildanalyse geeignet sind, und sind daher eine ideale Lösung für die klonale Auswahl und die Bildgebung mit hoher Vergrößerung für sehr kleine Cluster
  • Die quadratische Elasia Platte eignet sich gut für Screening-Programme, da sie ein hohes Volumen an Sphäroiden pro Well erzeugt, was höhere Signale pro Well ermöglicht
  • Platten mit quadratischem Boden werden zur Selbstbeschichtung mit Plasma behandelt und sind im 6-, 24-, 96- und 384-Well-Format erhältlich
  • Sphäroide können für 21 oder mehrere Tage gebildet und kultiviert werden
  • Kann unter einer Kulturbedingung je nach Plattenformat von 79–15.000 und mehr Sphäroide pro Well produzieren
  • Das hohe Volumen an Sphäroiden, die in jedem Well erzeugt werden, erhöht die Signale pro Well, ohne die Sphäroidgröße zu erhöhen
  • Schwarze, undurchsichtige Seitenwände zur Reduzierung von „Crosstalk“ zwischen den Wells
  • Gut geeignet für Fluoreszenz-/Lumineszenz-Assays
  • Erhältlich in mehreren Formaten, zwei Well-Geometrien und mit verschiedenen Oberflächenbeschichtungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Verschlussfarbe Durchsichtig
Verschluss inklusive Inklusive Verschluss
Verschlussmaterial Polystyrol
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Bodenform Rund
Kapazität (metrisch) 16.8 mL
Farbe Schwarz, klar
Material Polystyrol
Form Rechteckig
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Geringe Zellbindung
Typ Mikrokavitätsplatte
Wellanzahl 6
Enthält Deckel
Menge 5