Learn More
ELN484228, TRC
Artikelnummer. 30385714
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30385714 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30385714 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE500005500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 312-63-0
Summenformel C12 H10 F N O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 251.277
Synonym ELN484228, 4'-Fluorobenzenesulfonanilide, N-(p-Fluorophenyl)benzenesulfonamide, NSC 164389
IUPAC-Name N-(4-Fluorphenyl)benzolsulfonamid
SMILES Fc1ccc(NS(=O)(=O)c2ccccc2)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(4-Fluorophenyl)benzenesulfonamide
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H10FNO2S/c13-10-6-8-11(9-7-10)14-17(15,16)12-4-2-1-3-5-12/h1-9,14H
Formelmasse 251.042