Learn More
Elma Elmasonic Easy 10 H
Artikelnummer. 17844535
Change view
Click to view available options
Steckertyp:
CH-Plug
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Steckertyp unitSize
17844535 CH-Plug 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Product Code. 17844535 Supplier Elma Supplier No. 1118883002
Only null left
Add to basket
Add to basket
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Dieses Wasserbad umfasst 9 Einheiten in verschiedenen Größen und zeichnet sich durch einfache, benutzerfreundliche Bedienung aus. Mit 100% Ultraschallleistung bei einer Frequenz von 37 kHz erledigt es Reinigungsaufgaben schnell und effizient. Geeignet zum Entfernen von hartnäckigen, mineralischen Verschmutzungen und Polierpasten.
  • 37 kHz ultrasonic frequency (control range -2.5 / +5.5 kHz)
  • 2 ultrasonic modes for need-based sound field distribution in the ultrasonic bath
  • Electronic selector switches on wipeable membrane keypad and LED display of all operating states
  • Pre-selection of cleaning time: cleaning time adjustable between 1 minute and 30 minutes or continuous operation
  • Electronic temperature control adjustable in steps of 5
  • Safety switch-off with wake-up function - after 8 hours of inactivity - in case of a brief interruption of the power supply
  • Automatic shutdown of ultrasonic operation
  • Splash-proof housing and cleaning tray made of stainless steel
  • Side stopcock for emptying the cleaning tank via the drain at the rear of the unit
  • 2-year warranty from the initial operation, but no longer than 3 years from the production date
Specifications
Display None
Material Stainless Steel
Zeitschaltuhr 1 bis 15 Min. oder Dauerbetrieb
Frequenz 50/60 Hz
Spannung 220/240 V
Kapazität (angloamerikanisch) 30.4 oz.
Kapazität (metrisch) 0.9 L
Abmessungen (T x B x H) innen 80 x 185 x 55 mm
Enthält Lid
Modell Easy 10 H (with heating)
Steckertyp CH-Plug