Learn More
Elma™ Elmasonic Cover
Artikelnummer. 17881297
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
100/120
150/300
180
30/40
500
60
900
Packungsgröße:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell unitSize
17881297 30/40 1 Stück
17871297 60 1 Stück
17855717 100/120 1 Stück
17730369 150/300 1 Stück
17811357 180 1 Stück
17821297 500 1 Stück
17841357 900 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17881297 Lieferant Elma™ Lieferanten-Nr. 1111930
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.18 CHF
    47.70 CHF / 1 Stück
    Sparen 4.48 CHF
    8% Rabatt
Verfügbar ab: 11-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Edelstahldeckel zur Geräuschreduzierung bei der Ultraschallreinigung.
  • Für jedes Ultraschallreinigungsgerät sind passende Abdeckungen in verschiedenen Ausführungen erhältlich.
  • Die Abdeckung erfüllt eine Vielzahl von Funktionen
  • Reduziert den Geräuschpegel während des Reinigungsvorgangs um bis zu 54 %
  • Die Unterseite des Deckels dient als Auffangschale für tropfendes Wasser – einfach platzieren Elma Der Korb wird nach Abschluss des Reinigungsvorgangs auf den umgedrehten Deckel gestellt.
  • Die Abdeckung führt das verdunstete Wasser außerdem in das Ultraschallbad zurück, um Energie zu sparen und Kosten zu senken.
  • Energie- und Kosteneinsparungen
  • Kann als Abtropfschale verwendet werden.
Spezifikation
Typ Deckel
Zur Verwendung mit (Geräte) Fisherbrand Wählen, Fisherbrand EINFACH, Elmasonic P, Elmasonic Wählen, Elmasonic EINFACH
Material Edelstahl
Modell 30/40