missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Elma™ Elmasonic Cover

Artikelnummer. 17730369
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
100/120
150/300
180
30/40
500
60
900
Packungsgröße:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Packungsgröße
17730369 150/300 1 Stück
17881297 30/40 1 Stück
17871297 60 1 Stück
17855717 100/120 1 Stück
17811357 180 1 Stück
17821297 500 1 Stück
17841357 900 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17730369 Lieferant Elma™ Lieferanten-Nr. 1111933
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    156.00 CHF
    154.33 CHF / 1 Stück
    Sparen 1.67 CHF
    1% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Edelstahldeckel zur Geräuschreduzierung bei der Ultraschallreinigung.

  • Für jedes Ultraschallreinigungsgerät sind passende Abdeckungen in verschiedenen Ausführungen erhältlich.
  • Die Abdeckung erfüllt eine Vielzahl von Funktionen
  • Reduziert den Geräuschpegel während des Reinigungsvorgangs um bis zu 54 %
  • Die Unterseite des Deckels dient als Auffangschale für tropfendes Wasser – einfach platzieren Elma Der Korb wird nach Abschluss des Reinigungsvorgangs auf den umgedrehten Deckel gestellt.
  • Die Abdeckung führt das verdunstete Wasser außerdem in das Ultraschallbad zurück, um Energie zu sparen und Kosten zu senken.
  • Energie- und Kosteneinsparungen
  • Kann als Abtropfschale verwendet werden.

Spezifikation

Produkttyp Deckel
Zur Verwendung mit (Geräte) Fisherbrand Wählen, Fisherbrand EINFACH, Elmasonic P, Elmasonic Wählen, Elmasonic EINFACH
Material Edelstahl
Modell 150/300
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.