Learn More
Elma™ Lab Clean A20sf Ultraschall-Reinigungslösung
Ideal für die Reinigung von kalibrierten und volumetrischen Laborartikeln wie Pipetten und Büretten. Elma Lab Clean A20sf Reinigungslösung entfernt leichtes Fett, Kalkseifenrückstände, Fingerabdrücke und Staub.
16.25 CHF - 87.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Ultraschall-Reinigungsmittel |
---|---|
Form | Flüssigkeit |
Material | Leicht alkalisch |
Inhalt und Lagerung | Über 32 °F aufbewahren, Haltbarkeit 4 Jahre |
Benachrichtigungen:
Das Einatmen von Spray kann schädlich sein und zu Reizungen der Atemwege führen. Kann bei Verschlucken gesundheitsschädlich sein.
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11812370
|
Elma™
8000056 |
2,5 l | 4 Packungen |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
11822370
|
Elma™
8000057 |
10 l | Je 1 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
10389834
|
Elma™
8000055 |
1 l | 20 Packungen |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
- Verwendung im Ultraschallbad oder Laborwaschgeräten
- Leicht alkalisch, enthält Ammoniak
- Netzmittelfrei
- Rückstandsfrei – Hinterlässt nach dem Spülen und Trocknen keine chemischen Rückstände
- Ermöglicht ein ungestörtes Ablassen und klares Ablesen in Glasgefäßen
- Verdünnen Sie auf 1 % für die Verwendung in einem Ultraschallreiniger oder auf 0.5 % in Laborwaschgeräten
- Kann auch als Tauchbad (> 2 %) ohne Ultraschall verwendet werden
- Biologisch abbaubar
- Erhältlich in den Behältern von 10 und 25 l
Anwendungen
- Reinigt Glas, Edelstahl, Keramik und Kunststoffe
Hinweis
- Nicht für Aluminium, Magnesium und Legierungen von Leichtmetallen geeignet
Spezifikation
Ultraschall-Reinigungsmittel | |
Flüssigkeit | |
Leicht alkalisch | |
Über 32 °F aufbewahren, Haltbarkeit 4 Jahre |