Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Ellipso-Spoon™ Spatel
Artikelnummer. 15590122 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15590122
Marke: Bel-Art™ SP Scienceware™ H368060018
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die speziell gebogene Form ermöglicht den Kontakt mit allen Ecken von Flaschen und Behältern, um den Probenverlust zu minimieren
  • Extrahiert Kristalle, granulierte und feste Substanzen, dicke Flüssigkeiten und empfindliche Materialien
  • Verfügt über ein Löffelende und ein Spatelende
  • Hergestellt aus poliertem 304-Edelstahl
  • Flammfest, autoklavierbar und unempfindlich gegenüber kochendem Wasser
Spezifikation
Menge 1
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 10 ml
Farbe Edelstahl
Produkttyp Löffel- und Spatelprobenehmer
Ausführung Keine
Material Edelstahl
Länge (metrisch) 18 cm