Learn More
Thermo Scientific™ Elite CTS Pin-Sensor-Taschenprüfgeräte für Leitfähigkeit/TDS/Salinität und Ersatzsensoren
Beschreibung
Profitieren Sie von diesen Testern im Taschenformat. Die Thermo Scientific™ Elite Prüfgeräte sind Taschenprüfgeräte für Messungen unterwegs für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich selbst gebrautem Bier und Wein, Lebensmitteln und Getränken, Hydrokulturen, Aquakulturen und Aquarien, Landwirtschaft, Schwimmbecken und Spas, Umweltüberwachung, Bildung und mehr. Die Elite CTS Cup-Sensor Taschenprüfgeräte sind ideal für flexible Leitfähigkeits-, TDS-, Salinitäts- und Temperaturtests für unterwegs in einem kompakten, reisefertigen Design.
Elite Pocket Prüfgeräte bieten flexible elektrochemische Tests für unterwegs. Wählen Sie das Elite CTS Pin-Sensor-Modell zur Messung der Leitfähigkeit, der Gesamtlösung gelöster Feststoffe (TDS) oder der Salinität mit Temperatur mithilfe eines stiftartigen, direkt messenden Sensordesigns für Ihre Anwendung. Die Elite Taschenprüfgeräte sind langlebig und verfügen über einen großen Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung, eine One-Touch-Kalibrierungsfunktion und austauschbare Sensorköpfe. Sie eignen sich ideal zum Testen von Getränken, wie z. B. selbst gebrautem Bier und Wein, für Lebensmittel, Hydrokulturen, Aquakulturen und Aquarien, Umweltüberwachung und vieles mehr.
- Flexible Testoption
- Messen Leitfähigkeit, TDS oder Salinität mit Temperatur
- Großes grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung
- 4 Alkalibatterien Typ AAA
- Durchschnittlich 150 Stunden Akkulaufzeit
- Die breite, auslaufsichere Kappe dient als stabile Basis
- Austauschbare Sensoren
- 1 Jahr Garantie für das Prüfgerät
- 6 Monate Garantie für Austauschsensoren
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit (Leitfähigkeit) | ±1 % des Endwertes |
| Genauigkeit (Salinität) | ±1 % des Endwertes |
| Genauigkeit (TDS) | ±1 % des Endwertes |
| Hintergrundbeleuchtungsoption | Ja |
| Akkulaufzeit | 150 Stunden (Durchschnitt) |
| Akkutyp | 4 x AAA-Alkaline |
| Kalibrierungsmodi | Leitfähigkeit, TDS-Wert, Salinität, Temperatur |
| Kalibrierpunkte (Leitfähigkeit) | 1 bis 3 |
| Zertifizierung/Konformität | CE, FCC |
| Beschreibung | Elite CTS Stiftsensor-Taschenmessgerät zur Messung von Leitfähigkeit, TDS oder Salinität mit Temperatur |
| Mehr anzeigen |