Learn More
ELISA-Systems™ Nachweiskit für Haselnussrückstände für Lebensmittelallergen-Tests
Artikelnummer. 13215699
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
48 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
13215699 48 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13215699 Lieferant Thermo Scientific Oxoid Lieferanten-Nr. ESHRD48
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    895.00 CHF
    633.37 CHF / 48 Tests
    Sparen 261.63 CHF
    29% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schneller Nachweis un Quantifizierung von Haselnussmaterial in Lebensmitteln und Umweltproben.
Vereinfachen Sie Allergentests mit dem ELISA Systems™ Haselrückstands-Detektionskit, um die Einhaltung der Kennzeichnungsvorgaben für Lebensmittelprodukte zu gewährleisten. Der Enzym-Linked Immunosorbent Assay wurde zum einfachen, empfindlichen und schnellen Nachweis und zur Quantifizierung von Haselnussmaterial in Lebensmittel- und Umweltproben entwickelt. Dieses komplette, gebrauchsfertige Kit wurde entwickelt und optimiert, um speziell das wärmestabile Haselnussprotein zu erkennen, um falsch negative Ergebnisse in stark wärmebehandelten Proben zu vermeiden.
Die Haselnuss (Corylus avellana) gehört zu einer Gruppe von Lebensmitteln, die allgemein als “Baumnüsse” bezeichnet werden. Diese Gruppe von Lebensmitteln ist eine bedeutende Allergenquelle und Haselnüsse sind eine häufige Ursache für Nahrungsmittelallergie. Allergische Reaktionen auf Haselnüsse reichen vom oralen Allergiesyndrom bis zu schweren anaphylaktischen Reaktionen.1
Verwenden Sie das ELISA Systems Haselnuss-Detektionskit zum schnellen Nachweis und zur Quantifizierung von Haselnussmaterial in Lebensmittel- und Umweltproben.
  • Schnell: Probenvorbereitung, die in weniger als 60 Minuten bei schnellen Testumläufe und -aktionen zu Ergebnissen führt
  • Einfach: Gebrauchsfertige Flüssigreagenzien und -konzentrate sowie ein gemeinsames Handhabungsverfahren für alle Kits sorgen dafür, dass ELISA Systems-Assays einfach zu implementieren und auszuführen sind
  • Robust: Gebrauchsfertige Flüssigkeitskontrollen und allergenfreie Reagenzien ohne Kontrolle bedeuten ein geringeres Risiko einer Kreuzkontamination, das zu falsch-positiven Ergebnissen führen könnte
  • Flexibel: Einsatz für qualitative oder quantitative Tests - ein einziges Kit für mehr Anwendungen
  • Empfindlich: Nachweis von Proteinen oder Proteinrückständen, einschließlich hitzestabiler Proteine, in niedrigen Konzentrationen zur Gewährleistung einer verbesserten Produktsicherheit
  • Support: Unser erfahrenes technisches Team unterstützt Sie und hilft Ihnen, Verzögerungen bei der Testberichterstattung zu minimieren
Ein empfindlicher und zuverlässiger Test zum Nachweis von Haselnüssen in Lebensmitteln muss einen wärmebeständigen Proteinbestandteil nachweisen können; andernfalls könnten falsche negative Ergebnisse bei Proben auftreten, die mit hoher Wärme behandelt wurden.
Es wurde ein spezifisches, hitzestabiles Haselnussprotein identifiziert, das als Haselnussproteinindikator für das ELISA Systems Haselnussstands-Detektionskit verwendet wird. Die Ergebnisse werden in ppm (mg/kg) Haselnussprotein ausgedrückt.
Alle Ergebnisse sollten im Rahmen eines HACCP-Plans für Lebensmittelallergene interpretiert werden. Jede Probe, die ein positives Ergebnis aufweist, sollte als vorläufige Ergebnis angesehen werden, und es sollten Bestätigungen oder weitere Tests durchgeführt werden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
ELISA Systems™ Food Allergen Test Kits werden von ELISA Systems Pty Ltd. hergestellt
ELISA Systems ist eine Marke von ELISA Systems Pty Ltd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung ELISA-Systems Nachweiskit für Haselnussrückstände
Nachweisbare Analyten Hitzestabiles Haselnussprotein
Immunassay-Kit-Format ELISA
Produkttyp Nachweiskit für Haselnussreste
Kitinhalt 20x-Konzentrat für Extraktionslösung, 20x-Extraktionslösungskonzentrat für Proben, die Polyphenole enthalten, 20x-Waschpufferlösungskonzentrat, Enzym-Konjugat:, Negativer Standard, Positive Standards, Stopplösung, Substrat, Teststreifen
Menge 48 Tests
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C