Learn More
Thermo Scientific™ ELISA Systems™ Lebensmittelallergen-Tupferkit für die Verwendung mit ELISA Systems™ Lebensmittelallergen-Testkits.
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
10/Packung
missing translation for 'unitSize'
10 Stück
Description
Vereinfachen Sie Lebensmittelallergentests an Lebensmittel- und Umweltproben mit dem ELISA Systems™ Lebensmittelallergen-Tupferkit. Das Kit wird mit sterilen Tupfern und einer speziell formulierten, sterilen Tupferbenetzungslösung für jeden Tupfer geliefert.
Die Überwachung von Lebensmittelallergenen in Produktionsanlagen umfasst mehrere wichtige Phasen gemäß den HACCP-Grundsätzen. Die Verwendung von Abstrichproben kann ein wertvolles Hilfsmittel sein.
Bei entsprechender Verwendung können sie detaillierte Informationen über das Vorhandensein von nachweisbarem allergenem Material liefern. Dies ist insbesondere bei der Umweltüberwachung von Bedeutung, wie z. B.:
Das ELISA Systems Tupferrückstands-Kit enthält ausreichend Tupferartikel zur Entnahme von Abstrichproben.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
ELISA Systems™ Lebensmittelallergen-Testkits werden von ELISA Systems Pty Ltd. hergestellt
ELISA Systems ist eine Marke von ELISA Systems Pty Ltd.
Bei entsprechender Verwendung können sie detaillierte Informationen über das Vorhandensein von nachweisbarem allergenem Material liefern. Dies ist insbesondere bei der Umweltüberwachung von Bedeutung, wie z. B.:
- Überprüfung der Gesundheitsschutzverfahren
- Lagereinrichtungen für Rohstoffe
- Einrichtungen zur Lebensmittelzubereitung
Das ELISA Systems Tupferrückstands-Kit enthält ausreichend Tupferartikel zur Entnahme von Abstrichproben.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
ELISA Systems™ Lebensmittelallergen-Testkits werden von ELISA Systems Pty Ltd. hergestellt
ELISA Systems ist eine Marke von ELISA Systems Pty Ltd.
Specifications
Specifications
| Beschreibung | ELISA Systems Tupfer-Kit für Lebensmittelallergene |
| Immunassay-Kit-Format | ELISA |
| Produkttyp | Lebensmittelallergen-Tupferkit |
| Kitinhalt | 10 x sterile Reinigungslösung mit Tupfer, 10 x sterile Tupfer |
| Menge | 10/Packung |
| Lagerungsbedingungen | 20 bis 25 °C |