Learn More
Veolia Water Systems™ Elgas™ Kartusche
Deionization cartridge compatible with systems that remove ionic contaminants to achieve specified water quality.
Marke:  Veolia Water Systems™ LC141
Artikelnummer. 11914867
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    565.95 CHF
    388.36 CHF / 1 Stück
    Sparen 177.59 CHF
    31% Rabatt
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-01-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Removes ionic contaminants to achieve specified water quality
  • Compatible with MEDICA-D 7/15, MEDICA-R 7/15, MEDICA-S 7/15,
  • PURELAB Option-R 7/15, PURELAB Option-S 7/15
  • Maximum operating temperature 95 degrees F
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen